Läs mer
TDZD-8, MedChemExpress
Produktkod. 16420687
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16420687 50 mg 50mg
16465266 100 mg -
16464358 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16420687 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY11012
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress TDZD-8 is an inhibitor of GSK-3β, with an IC50 of 2 μM; TDZD-8 shows less potent activities against Cdk-1/cyclin B, CK-II, PKA, and PKC, with all IC50s of >100 μM.
TDZD-8 is an inhibitor of GSK-3β, with an IC50 of 2 μM
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TDZD-8
Fysisk form Solid
CAS 327036-89-5
Färg Light Yellow
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H10N2O2S
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym GSK-3β Inhibitor I NP 01139
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (449.92 mM)
LEDER O=C(N1CC2=CC=CC=C2)N(C)SC1=O
Molekylvikt (g/mol) 222.26
Formel vikt 222.26
Procent renhet 99.54%