Läs mer
Cytiva TE 77 PWR Semi-Dry Transfer Unit
Handla allt Cytiva Produkter
För användning med (utrustning):
Amersham ECL Semi Dry Blotter
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tested for use with Amersham ECL Western blotting reagents
- Built-in power supply
- Use minimal buffer - only enough to saturate blotting papers and membranes
- Long-lasting perforated platinum-titanium and stainless steel electrodes give uniform, contamination-free transfers
- Use low current and voltage for transfers
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Amersham ECL Semi Dry Blotter |
| Typ | TE 77 PWR Semi Dry Transfer Unit |