Läs mer
Hoefer™ TE Blotting Unit Ersättningsdelar och tillbehör: Kassetter
Produktkod. 10437884 Handla allt Cytiva Produkter
För användning med (utrustning):
TE 22 Mini Tank Transfer Unit
TE 42, TE 62 Överföringstank
Typ:
Gångjärnskassett
Gel Cassette
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10437884
Brand: Hoefer™ TE24
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För användning med TE62 standardöverföringstank med kylkammare
  • Tillbehör och reservdelar till TE62
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) TE 22 Mini Tank Transfer Unit
Typ Gel Cassette
Inkluderar 1 kassettenhet, 2 skumsvampar 3 mm tjocka och 1 skumsvampar 6 mm tjocka