Beskrivning
- Tillbehör och reservdelar till TE62
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | TE 42, TE 62 Överföringstank |
| Typ | Gångjärnskassett |
| Inkluderar | 1 kassettenhet, 2 skumsvampar 3 mm tjocka och 1 skumsvampar 6 mm tjocka |