Läs mer
TE-buffert, 1X-lösning, molekylärbiologisk kvalitet, Ultrapure
Produktkod. 15661509 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
10 x 1 mL
500 mL
Förpackning:
Nalgene flaska
Förpackningsstorlek:
500ml
Paket med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15661509 100 mL Nalgene flaska -
15875228 10 x 1 mL Nalgene flaska Paket med 10
15875418 500 mL Nalgene flaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15661509 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer J75893.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    974.10 SEK
    790.65 SEK / 100ml
    Save 183.45 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
Använd direkt för att återupphänga och/eller späda ut renat DNA eller RNA | CAS: 1185-53-1 | C4H12ClNO3 | 157,594 g/mol
Använd direkt för att återsuspendera och/eller späda ut renat DNA eller RNA.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1185-53-1
Molekylformel C4H12ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 157.594
InChI-nyckel QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 93573
IUPAC-namn 2-amino-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol;hydroklorid
LEDER C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TE Buffer
Fysisk form Lösning
Kvantitet 100 mL
Förpackning Nalgene flaska
Kvalitet Molekylärbiologi
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.