Läs mer
TE-buffert, (20X, pH 7,6), RNAse-fritt
Produktkod. 15434689
Change view
Kvantitet:
125 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
125ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15434689 125 mL 125ml
15444689 250 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15434689 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62285.=E
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 1185-53-1 | C4H12ClNO3 | 157,594 g/mol
TE-buffert är en vanlig buffertlösning i procedurer som involverar DNA eller RNA. TE-buffert fungerar för att solubilisera DNA eller RNA samtidigt som det skyddar det från nedbrytning. Denna buffert används vid olika pH-värden och har blivit standardbuffert för lagring av nukleinsyror.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
TE-buffert är en vanlig buffertlösning i procedurer som involverar DNA eller RNA. TE-buffert fungerar för att solubilisera DNA eller RNA samtidigt som det skyddar det från nedbrytning. Denna buffert används vid olika pH-värden och har blivit standardbuffert för lagring av nukleinsyror.
Löslighet
Fullständigt blandbar i vatten.
Noterar
200mM Tris-HCl med 20mM EDTA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1185-53-1
Molekylformel C4H12ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 157.594
MDL-nummer MFCD00236359
InChI-nyckel QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 93573
IUPAC-namn 2-amino-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol;hydroklorid
LEDER C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TE buffer
Namnnotering RNAse-fritt
pH 7.6
Fysisk form Vätska
Kvantitet 125 mL
Löslighetsinformation Helt blandbar i vatten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.