Läs mer
Thermo Scientific Chemicals TE-buffert, (20X), pH 8,0, autoklaverad
Produktkod. 15424779
Change view
Kvantitet:
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15424779 250 mL 250ml
15434779 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15424779 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J62388.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    810.90 SEK
    657.65 SEK / 250ml
    Save 153.25 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
Vanligt använd buffertlösning i procedurer som involverar DNA eller RNA. TE-bufferten fungerar som löslig för att lösa DNA eller RNA samtidigt som det skyddas mot nedbrytning. Denna buffert används vid olika pH-värden och har blivit standardbufferten för lagring av nukleinsyror. | CAS: 1185-53-1 | C4H12ClNO3 | 157,594 g/mol
TE-buffert är en vanlig buffertlösning i procedurer som involverar DNA eller RNA. TE-buffert fungerar för att solubilisera DNA eller RNA samtidigt som det skyddar det från nedbrytning. Denna buffert används vid olika pH-värden och har blivit standardbuffert för lagring av nukleinsyror.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1185-53-1
Molekylformel C4H12ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 157.594
MDL-nummer MFCD00236359
InChI-nyckel QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 93573
IUPAC-namn 2-amino-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol;hydroklorid
LEDER C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TE buffer
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 mL
Förpackning Plastflaska
Löslighetsinformation Helt blandbar i vatten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.