Läs mer
TE-buffert, pH 8,0, RNAsefritt
Produktkod. 15455059
Change view
Kvantitet:
125 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
125ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15455059 250 mL 250ml
15445059 125 mL 125ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15455059 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62745.AK
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 1185-53-1 | C4H12ClNO3 | 157,594 g/mol
Trizma används vid formulering av buffertlösningar i pH-intervallet mellan 7,5 och 8,5. Tris-buffertlösningar används i stor utsträckning inom cell- och molekylärbiologi för processer som protein- och nukleinsyraextraktion och rening. Tris-EDTA (TE) buffertlösning, pH 8,0 kan också användas som tvättbuffert. TE-buffert används ofta för att lagra DNA och RNA samtidigt som det skyddas från nedbrytning. Vissa protokoll använder TE 10:0.1 med 0,1 mM EDTA för att minska interaktionen av EDTA med nedströmsapplikationer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
Trizma används vid formulering av buffertlösningar i pH-intervallet mellan 7,5 och 8,5. Tris-buffertlösningar används i stor utsträckning inom cell- och molekylärbiologi för processer som protein- och nukleinsyraextraktion och rening. Tris-EDTA (TE) buffertlösning, pH 8,0 kan också användas som tvättbuffert. TE-buffert används ofta för att lagra DNA och RNA samtidigt som det skyddas från nedbrytning. Vissa protokoll använder TE 10:0.1 med 0,1 mM EDTA för att minska interaktionen av EDTA med nedströmsapplikationer.
Löslighet Ej blandbar eller svår att blanda i vatten
.
Noterar
200mM Tris-HCl med 20mM EDTA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1185-53-1
Molekylformel C4H12ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 157.594
MDL-nummer MFCD00236359
InChI-nyckel QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 93573
IUPAC-namn 2-amino-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol;hydroklorid
LEDER C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TE buffer
Namnnotering RNAse-fritt
pH 8.0
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 mL
Löslighetsinformation Inte blandbar eller svår att blanda i vatten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.