Läs mer
TE-buffert, Tris-EDTA, 100X lösning, pH 8,0, molekylärbiologi, Fisher BioReagents™
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Nalgene Poly flaska
Beskrivning
TE Buffer, Tris-EDTA, 100X Solution, pH 8.0, Molecular Biology
- Förenkla din buffertberedning genom att använda färdiga Fisher BioReagents 100X koncentrat TE-buffertlösning - späd helt enkelt efter behov
- 100X-lösningen innehåller 1,0 M tris och 0,1 M EDTA
- Filtrerade genom ett 5 mikron filter och autoklaverades
- Testad för frånvaro av DNas, RNas och proteas
- TE-buffert (pH 8,0) används rutinmässigt för att återsuspendera DNA efter utfällning
- Endast avsedd för laboratorieforskning
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tris-EDTA |
| Namnnotering | 100X Solution |
| CAS | 77-86-1, 60-00-4, 7732-18-5 |
| Färg | Odesignat |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 1 L |
| DNas | DNase-fri |
| Genomfiltrerad | Filtrerat genom ett 0,2 mikron filter. |
| Förpackning | Nalgene Poly flaska |
| Proteas | Protease free |
| Visa mer |