Läs mer
JULABO TE400 Peltier kylare
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17927821
Change view
Kylkapacitet:
0,4kW vid 20° C
Produktkod. Kylkapacitet
17927821 0,4kW vid 20° C
1 options
Produktkod. 17927821 Leverantör JULABO Leverantörsnummer 9635400
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med sin robusta design och exakta temperaturkontroll är Peltiers kylaggregat idealiska för enkla temperaturkontrolluppgifter i laboratorier och forskningsanläggningar.
  • Fungerar utan köldmedier och är därför mycket miljövänliga. Samtidigt bidrar de pålitliga kylaggregaten till att sänka driftskostnaderna och minska det ekologiska fotavtrycket tack vare sin energieffektiva drift.
  • TE400 använder färre rörliga komponenter såsom kompressorer för kylning. Detta gör den relativt lite underhållsfri och mindre känslig för slitage. Peltier-kylaren erbjuder en kylkapacitet på upp till 400W och en pumpkapacitet på upp till 7 L/min och imponerar med sin höga temperaturstabilitet för en lång rad olika applikationer.
  • Hög temperaturstabilitet
  • Miljövänlig drift med låg energiförbrukning
  • Ekonomisk drift tack vare hög energieffektivitet och låg energiförbrukning
  • Pekskärm för enkel användning
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1 L
Kommunikationer RS232
Kondensor typ Luftkyld
Kylkapacitet 0,4kW vid 20° C
Flödeshastighet 7 l/min.
För användning med (utrustning) Idealisk för enkla temperaturkontrolluppgifter i laboratorier och forskningsanläggningar.
Pumptyp Centrifugalpump
Temperaturområde -5 °C till +40 °C
Typ Kylcirkulatorer
Elektriska krav 100/230 V 50/60 Hz