Läs mer
TEA, 0,2 M buffertlösning, pH 8,0, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Trietanolamin (TEA), ett emulgeringsmedel, ytaktivt medel och lockmedel, kan användas för att studera dess toxicitetsprofil och mekanismer. TEA kan användas i olika läkemedelstillförselkonstruktioner för att förbättra läkemedelslösligheten. TEA kan användas för att täcka CdTe nanopartiklar. Trietanolamin finns i flytande tvättmedel, diskmedel, allmänna rengöringsmedel, handrengöringsmedel, polermedel, metallbearbetningsvätskor, färger, rakkräm och tryckfärger. Trietanolamin används också som organisk tillsats vid malning av cementklinker. TEA har också använts i fotografisk (silverhalogenid) bearbetning. Det har marknadsförts som ett användbart alkali av amatörfotografer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Trietanolamin (TEA), ett emulgeringsmedel, ytaktivt medel och lockmedel, kan användas för att studera dess toxicitetsprofil och mekanismer. TEA kan användas i olika läkemedelstillförselkonstruktioner för att förbättra läkemedelslösligheten. TEA kan användas för att täcka CdTe nanopartiklar. Trietanolamin finns i flytande tvättmedel, diskmedel, allmänna rengöringsmedel, handrengöringsmedel, polermedel, metallbearbetningsvätskor, färger, rakkräm och tryckfärger. Trietanolamin används också som organisk tillsats vid malning av cementklinker. TEA har också använts i fotografisk (silverhalogenid) bearbetning. Det har marknadsförts som ett användbart alkali av amatörfotografer.
Löslighet Löslig i vatten.
1 M, klar, färglös
. Anmärkningar
& Luftkänslig Hygroskopisk.Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från vatten, fukt, luft, syror, metaller, halokarboner.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TEA buffer soln. |
| Färg | Färglös |
| Koncentration | 0.2 M |
| pH | 8.0 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 250 mL |
| Odör | Odorless |
| Löslighetsinformation | Soluble in water.1 M,clear,colorless |
| LEDER | C(CO)N(CCO)CCO |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.