Beskrivning
- 100 % nitril av högsta kvalitet, tjocklek 0,12 mm
- Beständig mot oljor, syror och många kemikalier
- Upp till fyra gånger punkteringsmotståndet hos latex
- Pulverfri, icke-steril
- Lätt och bekväm med en‘ andra huden’ känsla
- Säker mat
- Kategori III, EN374 och EN455 godkända
- AQL 1.5
- Latexfri
- Tjocklek 0,12 mm (6 g)
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | KAT III |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN374 |
| Klorerad | Ja |
| Användningsområden | Sjukvård, Industriell |
| Färg | Klart |
| Finger Thickness (English) | 6 mil. |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.15 mm |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nitril |
| Palm Thickness (English) | 5 mil. |
| Visa mer |