Läs mer
Skytec Blågrönt latexfria engångshandskar av nitril
Beskrivning
- 100 % nitril av högsta kvalitet, tjocklek 0,12 mm
- Beständig mot oljor, syror och många kemikalier
- Upp till fyra gånger punkteringsmotståndet hos latex
- Pulverfri, icke-steril
- Lätt och bekväm med en‘ andra huden’ känsla
- Säker mat
- Kategori III, EN374 och EN455 godkända
- AQL 1.5
- Latexfri
- Tjocklek 0,12 mm (6 g)
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CAT III |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN374 |
| Klorerad | Yes |
| Användningsområden | Healthcare, Industrial |
| Färg | Green |
| Fingertjocklek (engelska) | 6 mil |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.15 mm |
| Latexfri | Yes |
| Material | Nitrile |
| Palmtjocklek (engelska) | 5 mil |
| Visa mer |