Läs mer
Labconco™ Rivbara aluminiumtätningar för serumflaskor, små
Produktkod. 15113075 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Trådstorlek (metrisk):
57 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Trådstorlek (metrisk) unitSize
15113075 57 mm Paket med 100
1 options
Produktkod. 15113075 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7577010
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Labconco™ Tear-Away aluminiumtätningar för serumflaskor, små är förpackningar med 13 mm kapsyler som passar i 2 ml och 3 ml glas serumflaskor. 100:-/förpackning
  • Serumflaskor innehåller små prover för satstorkning på en bricka
  • De kan också anslutas till ventilportar på torkkammare och grenrör
  • Aluminiumtätningslock säljs separat för enkel försegling
Specifikationer
För användning med (applikation) Torkning av små prover
Material Aluminium
Antal per förpackning 100 förpackning
Trådstorlek (metrisk) 57 mm
Halsfinish 57 mm
Form Rund
Produkttyp Aluminiumtätning
För användning med (utrustning) 2 mL/3 mL serumflaskor av glas
Stängningsstorlek 13 mm
Diameter (metrisk) 13 mm