Läs mer
Tebbe reagent, 0.5 M solution in toluene, Thermo Scientific™
Produktkod. 17535535 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Quantity: 5 mL
Produktkod.
17535535 Quantity: 5 mL
1 options
Produktkod. 17535535 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 368970050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Alfa vektor TEBBEREAGENT
Kemiskt namn eller material Tebbe reagent
CAS 67719-69-1, 108-88-3
CAS Min % 15%, 85%
CAS Max % 15%, 85%
Färg Dark red to purple
Flampunkt 4°C
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C13H18AlClTi
MDL-nummer 00151575
Kvantitet 5 mL
Fieser 17-69
Merck Index 15-9228
Löslighetsinformation Reacts with water
InChI-nyckel HIVIAXIRSNAVAD-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Cl-].[Ti+4].C[Al](C)[CH2-].[CH-]1C=CC=C1.[CH-]1C=CC=C1
IUPAC-namn titanium(4+) (dimethylalumanyl)methanide bis(cyclopenta-2,4-dien-1-ide) chloride
Molekylvikt (g/mol) 284.59
Fysisk form Solution