Läs mer
Tebipenem, MedChemExpress
Beskrivning
Tebipenem is an orally available carbapenem antibiotic, shows broad-spectrum activity against Gram-positive and -negative bacteria, except for Pseudomonas aeruginosa.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tebipenem |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 161715-21-5 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H21N3O4S2 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | LJC 11036 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (86.91 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 7.14 mg/mL (18.62 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |