Läs mer
Tebipenem pivoxil, MedChemExpress
Beskrivning
Tebipenem pivoxil (L084) is an orally active antibiotic against a variety of pathogenic bacteria. Tebipenem pivoxil binds penicillin-binding protein (PBP), thereby inhibiting cell wall synthesis.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tebipenem pivoxil |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 161715-24-8 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H31N3O6S2 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | L084 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 150 mg/mL (301.43 mM) |
| Visa mer |