missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tebipenem Tetrahydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tebipenem Tetrahydrate |
| CAS | 936010-57-0 |
| Molekylformel | C16H29N3O8S2 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | (4R,5S,6S)-3-[[1-(4,5-Dihydro-2-thiazolyl)-3-azetidinyl]thio]-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic Acid Tetrahydrate, [4R-[4α,5β,6β(R*)]]-3-[[1-(4,5-Dihydro-2-thiazolyl)-3-azetidinyl]thio]-6-(1-hydroxyethyl)-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic Acid Tetrahydrate, LJC 11036 Tetrahydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21N3O4S2.4H2O/c1-7-11-10(8(2)20)14(21)19(11)12(15(22)23)13(7)25-9-5-18(6-9)16-17-3-4-24-16;;;;/h7-11,20H,3-6H2,1-2H3,(H,22,23);4*1H2/t7?,8?,10-,11-;;;;/m1..../s1 |
| LEDER | OC(C1=C(SC2CN(C3=NCCS3)C2)[C@H](C)[C@@]([C@@]4([H])[C@H](O)C)([H])N1C4=O)=O.O.O.O.O |
| IUPAC-namn | (4R,5S,6S)-3-((1-(4,5-dihydrothiazol-2-yl)azetidin-3-yl)thio)-6-((R)-1-hydroxyethyl)-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid tetrahydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 455.55 |
| Formel vikt | 455.14 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?