Läs mer
Tebukonazol 100 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30322321
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30322321 1 ml
1 options
Produktkod. 30322321 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09010371ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tebuconazole
CAS 107534-96-3
Analyt- eller komponentnamn Tebuconazole
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C16H22ClN3O
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, α-[2-(4-chlorophenyl)ethyl]-α-(1,1-dimethylethyl)-, (±)-, α-[2-(4-Chlorophenyl)ethyl]-α-(1,1-dimethylethyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol, (±)-Tebuconazole, Atlas, BAY-HWG 1608, Corail, Dedalus 25 WDG, Elite, Elite (fungicide), Ethyltrianol, Etiltrianol, Fenetrazole, Folicur, Folicur 200EC, Folicur 3.6F, Gelseal, Gelseal (fungicide), Greenseal, HWG 1608, Hao Li-ke, Horizon, Horizon (fungicide), Horizont, Microban S 2142, Microban TZ, ONLY ONE Flowable, Orius, Orius (fungicide), Orius 25EC, Preventol A 8, Raxil, Raxil 2DS, Raxil Ultra, Rival 200EC, Riza, Rosacur, S 2142, Silvacure, Sparta, Sparta 250EW, Tebu 250EW, Tebu 60, Tebuconazole, Terbutrazole, Timbertreat T;Formerly 80443-41-0
InChI formel InChI=1S/C16H22ClN3O/c1-15(2,3)16(21,10-20-12-18-11-19-20)9-8-13-4-6-14(17)7-5-13/h4-7,11-12,21H,8-10H2,1-3H3
LEDER CC(C)(C)C(O)(CCc1ccc(Cl)cc1)Cn2cncn2
IUPAC-namn 1-(4-klorofenyl)-4,4-dimetyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmetyl)pentan-3-ol
Lösningsmedel eller matris Metanol
Molekylvikt (g/mol) 307.82
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 307,1451 g/mol