Läs mer
Tebuconazole, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30312347
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30312347 100 mg
1 options
Produktkod. 30312347 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC17178700100MG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tebuconazole
CAS 107534-96-3
Analyt- eller komponentnamn Tebuconazole
Frakt skick +20°C
Molekylformel C16H22ClN3O
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, α-[2-(4-chlorophenyl)ethyl]-α-(1,1-dimethylethyl)-, (±)-, α-[2-(4-Chlorophenyl)ethyl]-α-(1,1-dimethylethyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol, (±)-Tebuconazole, Atlas, BAY-HWG 1608, Corail, Dedalus 25 WDG, Elite, Elite (fungicide), Ethyltrianol, Etiltrianol, Fenetrazole, Folicur, Folicur 200EC, Folicur 3.6F, Gelseal, Gelseal (fungicide), Greenseal, HWG 1608, Hao Li-ke, Horizon, Horizon (fungicide), Horizont, Microban S 2142, Microban TZ, ONLY ONE Flowable, Orius, Orius (fungicide), Orius 25EC, Preventol A 8, Raxil, Raxil 2DS, Raxil Ultra, Rival 200EC, Riza, Rosacur, S 2142, Silvacure, Sparta, Sparta 250EW, Tebu 250EW, Tebu 60, Tebuconazole, Terbutrazole, Timbertreat T;Formerly 80443-41-0
InChI formel InChI=1S/C16H22ClN3O/c1-15(2,3)16(21,10-20-12-18-11-19-20)9-8-13-4-6-14(17)7-5-13/h4-7,11-12,21H,8-10H2,1-3H3
LEDER CC(C)(C)C(O)(CCc1ccc(Cl)cc1)Cn2cncn2
IUPAC-namn 1-(4-klorofenyl)-4,4-dimetyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmetyl)pentan-3-ol
Molekylvikt (g/mol) 307.82
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 307.1451 g/mol