Läs mer
Tebufenozide 100 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30317182
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
30317182 1 ml 1ml
1 options
Produktkod. 30317182 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREXA17178800AC
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tebufenozide
CAS 112410-23-8
Analyt- eller komponentnamn Tebufenozide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C22 H28 N2 O2
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Benzoic acid, 3,5-dimethyl-, 1-(1,1-dimethylethyl)-2-(4-ethylbenzoyl)hydrazide (9CI, ACI), 1-tert-Butyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-(4-ethylbenzoyl)hydrazine, 3,5-Dimethylbenzoic acid N-tert-butyl-N-(4-ethylbenzoyl)hydrazide, Confirm, Mimic, Mimic 240LV, Mimic 700WP, RH 5992, Romdan, Tebufenozide
InChI formel InChI=1S/C22H28N2O2/c1-7-17-8-10-18(11-9-17)20(25)23-24(22(4,5)6)21(26)19-13-15(2)12-16(3)14-19/h8-14H,7H2,1-6H3,(H,23,25)
Lösningstyp Single Solution
LEDER CCc1ccc(cc1)C(=O)NN(C(=O)c2cc(C)cc(C)c2)C(C)(C)C
IUPAC-namn N-tert-butyl-N'-(4-ethylbenzoyl)-3,5-dimethylbenzohydrazide
Lösningsmedel eller matris Acetone
Industry Type Environmental Testing
Molekylvikt (g/mol) 352.47
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 352.2151 g/mol