Läs mer
Tebufenpyrad, TRC
Produktkod. 30135459
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135459 10 g
18004030 1 g
18031920 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135459 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT01350010G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 119168-77-3
Molekylformel C18 H24 Cl N3 O
Molekylvikt (g/mol) 333.86
Synonym 4-Chloro-N-[[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]methyl]-3-ethyl-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxamide (ACI), AC 801757, Fenpyrad, Masai, MK 239, N-(4-tert-Butylbenzyl)-4-chloro-3-ethyl-1-methylpyrazole-5-carboxamide, Oscar, Pyranica, Tebufenpyrad, 1H-Pyrazole-5-carboxamide, 4-chloro-N-[[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]methyl]-3-ethyl-1-methyl- (9CI, ACI)
IUPAC-namn N-[(4-tert-butylphenyl)methyl]-4-chloro-5-ethyl-2-methylpyrazole-3-carboxamide
LEDER CCc1nn(C)c(C(=O)NCc2ccc(cc2)C(C)(C)C)c1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tebufenpyrad
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C18H24ClN3O/c1-6-14-15(19)16(22(5)21-14)17(23)20-11-12-7-9-13(10-8-12)18(2,3)4/h7-10H,6,11H2,1-5H3,(H,20,23)
Formel vikt 333.1608