Läs mer
Tebufloquin metabolite M1, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30314638
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30314638 10 mg
1 options
Produktkod. 30314638 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC17179500
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tebufloquin Metabolite M1
CAS 1403836-05-4
Analyt- eller komponentnamn Tebufloquin Metabolite M1
Frakt skick +20°C
Molekylformel C15 H18 F N O
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Synonym 6-(1,1-Dimethylethyl)-8-fluoro-2,3-dimethyl-4(1H)-quinolinone, Tebufloquin Metabolite M1;
InChI formel InChI=1S/C15H18FNO/c1-8-9(2)17-13-11(14(8)18)6-10(7-12(13)16)15(3,4)5/h6-7H,1-5H3,(H,17,18)
LEDER CC1=C(C)C(=O)c2cc(cc(F)c2N1)C(C)(C)C
IUPAC-namn 6-tert-butyl-8-fluoro-2,3-dimethyl-1H-quinolin-4-one
Molekylvikt (g/mol) 247.3079
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 247.1372 g/mol