missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tebutam, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tebutam |
| CAS | 35256-85-0 |
| Molekylformel | C15 H23 N O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Propanamide','2,2-dimethyl-N-(1-methylethyl)-N-(phenylmethyl)- (9CI','ACI), 2,2-Dimethyl-N-(1-methylethyl)-N-(phenylmethyl)propanamide (ACI), Butam, Comodor, N-Benzyl-N-isopropylpivalamide, N-Benzyl-N-isopropyltrimethylacetamide, Tebutam |
| InChI formel | InChI=1S/C15H23NO/c1-12(2)16(14(17)15(3,4)5)11-13-9-7-6-8-10-13/h6-10,12H,11H2,1-5H3 |
| LEDER | CC(C)N(Cc1ccccc1)C(=O)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | N-benzyl-2,2-dimethyl-N-propan-2-ylpropanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 233.35 |
| Formel vikt | 233.178 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?