Läs mer
Tebuthiuron, TRC
Produktkod. 30412814
Change view
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30412814 250 mg
30413362 2.5 g
30409810 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30412814 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT013620250MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34014-18-1
Molekylformel C9 H16 N4 O S
Molekylvikt (g/mol) 228.31
Synonym Spike, N-[5-(1,1-dimethylethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]-N,N′-dimethylurea
IUPAC-namn 1-(5-tert-butyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-1,3-dimethylurea
LEDER CNC(=O)N(C)c1nnc(s1)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tebuthiuron
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C9H16N4OS/c1-9(2,3)6-11-12-8(15-6)13(5)7(14)10-4/h1-5H3,(H,10,14)
Formel vikt 228.1045