Läs mer
Tebuthiuron, TRC
Produktkod. 30413362
Change view
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30413362 2.5 g
30412814 250 mg
30409810 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30413362 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT0136202.5G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34014-18-1
Molekylformel C9 H16 N4 O S
Molekylvikt (g/mol) 228.31
Synonym Spike, N-[5-(1,1-dimethylethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]-N,N′-dimethylurea
IUPAC-namn 1-(5-tert-butyl-1,3,4-tiadiazol-2-yl)-1,3-dimetylurea
LEDER CNC(=O)N(C)c1nnc(s1)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tebuthiuron
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C9H16N4OS/c1-9(2,3)6-11-12-8(15-6)13(5)7(14)10-4/h1-5H3,(H,10,14)
Formel vikt 228.1045