Läs mer
Tecadenoson, MedChemExpress
Produktkod. 16497838
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
25mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16497838 10 mg -
16440308 5 mg -
16437666 100 mg 100mg
16403797 50 mg -
16403676 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16497838 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19661
MedChemExpress Tecadenoson (CVT-510) is a selective A1 adenosine receptor agonist.
Tecadenoson (CVT-510) is a selective A1 adenosine receptor agonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tecadenoson
CAS 204512-90-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H19N5O5
Kvantitet 10 mg
Synonym CVT-510
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 155 mg/mL (459.49 mM)
LEDER OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3N[C@H]4COCC4)O1)O)O
Molekylvikt (g/mol) 337.33
Formel vikt 337.33
Procent renhet 99.76%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation