Läs mer
Techne™ Tecal 425 °F Bärbar/Field Dry Block Calibrator
Produktkod. 15563660
Change view
230 VAC
Produktkod.
15563660 230 VAC
1 options
Produktkod. 15563660 Leverantör Techne™ Leverantörsnummer 1610228
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Techne™ Tecal 425 °F Portable/Field Dry Block Calibrator ger säker och bekväm kalibrering för ett brett utbud av termiska sensorer
  • Värmer snabbt upp och kyls ner
  • Temperaturintervall från 45 °C under omgivningstemperatur upp till 425 °C
  • Digital styrning ger temperaturjämnhet och stabilitet
  • Hantera enkelt alla kalibreringsfunktioner med RS-232-gränssnitt
  • Denna lätta, bärbara torrblocktemperaturkalibrator är idealisk för användning i fält
  • Den kan användas med ett brett utbud av insatser (ingår ej) med brunnar med olika dimensioner för att matcha många sondstorlekar
  • Säkerhetsfunktioner inkluderar en automatisk kylfläkt och övertemperaturavstängning som stänger av strömmen till värmarna om ett fel uppstår eller den maximala driftstemperaturen överskrids
  • Max temperatur: 797 °F
  • Temperaturnoggrannhet:± 0,54 °F (± 0,30 °C)
  • Uppvärmningshastighet: 12 minuter från 68° till 752 °F (20° till 400 °C)
  • Nedkylningshastighet: 21 minuter från 752° till 182 °F (400° till 100 °C)
  • Mått: (17 x 27 x 25,5 cm)
Specifikationer
Produkttyp Bärbar/Field Dry Block Calibrator
Elektriska krav 230 VAC, 50/60 Hz
Inkluderar Sätt i adapterborttagningsverktyg, mjukvarusats med RS-232-kabel och nätsladd