Läs mer
Tecator Indikatorlösning, Reagecon
BIOPHARMA
Produktkod. 15570576 Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15570576
Brand: Reagecon TECMXI01
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Högkvalitativ indikatorlösning tillverkad av råmaterial av högsta kvalitet och tillverkad och testad under rigorösa förhållanden.
  • Titrering, Standard Titrant, Standardlösning, Standardlösning, Referensstandard, Referensmaterial
  • För manuella titreringar; indikatortitrant eller analyt ändrar färg och denna färgförändring är den överlägset viktigaste metoden för slutpunktsdetektion.
  • Denna högkvalitativa indikatorlösning underlättar slutpunktsdetektering, på ett tydligt och entydigt sätt och är en absolut nödvändighet för exakt manuell titrimetri.
Specifikationer
Beskrivning Accuracy ± 0.1%
Förpackning Amber glas Winchester flaska GL45
Fysisk form Vätska
Teknik Titration, Analyte Color Change
Kvantitet 100 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • TECATOR MIXED INDICATOR SOLUTION
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301 + H311 + H331-Giftigt vid förtäring, hudkontakt eller inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P330-Skölj munnen.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P361 + P364-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: METHANOL