Läs mer
Unity Lab Services™ Tech Direkt serviceplan för Thermo Scientific Bio Säkerhetsskåp
Produktkod. 17250414
Change view
För användning med (utrustning):
Biosäkerhetsskåp (0,9 till 1,5 m)
Biosäkerhetsskåp (1,8 m)
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
17250414 Biosäkerhetsskåp (0,9 till 1,5 m) -
17260414 Biosäkerhetsskåp (1,8 m) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17250414 Leverantör Unity Lab Services™ Leverantörsnummer TEDBSC1
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tech Direct Service Plan ger support efter fabriksgaranti. Inkluderar 3 dagars svarstid (inom specificerad plats och kriterier), prioriterad teknisk support och ett förebyggande underhållsbesök.
  • Fortsätt servicesupport efter fabriksgarantin med förbättrad fjärrsupport och årligt förebyggande underhåll
  • 3 arbetsdagars svarstid (kan variera beroende på plats) för korrigerande underhåll
  • 15 % rabatt på fakturerbara priser för ingenjörsarbete och fabrikscertifierade reservdelar för korrigerande underhållsbesök på plats
  • Ett schemalagt besök för förebyggande underhåll, inklusive ett förebyggande underhållskit (i tillämpliga fall)
  • Prioriterad obegränsad tillgång till OEM-utbildade tekniska supportexperter som kan diagnostisera, undersöka och på distans lösa problem eller schemalägga besök på plats med de senaste digitala fjärrsupportverktygen
  • Tillgång till kunskapsbas för onlinetjänster
  • Reparationsgaranti för korrigerande underhåll under produktgarantins varaktighet eller 1 år beroende på vilken som är längre, enligt definitionen i avtalsvillkoren
  • Instrumentprogramvara/firmwareuppdateringar ingår vid behov för att stödja ett förebyggande underhållsbesök
  • Uppgraderingar till nya versioner av programvara ingår inte
  • 10 % rabatt på tilläggstjänster inklusive ytterligare förebyggande underhållsbesök, kalibrering och kvalificeringstjänster
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Biosäkerhetsskåp (0,9 till 1,5 m)
För användning med (applikation) Support efter fabriksgaranti
Inkluderar 3 dagars svarstid (inom specificerad plats och kriterier), prioriterad teknisk support och ett förebyggande underhållsbesök
Produkttyp Tech Direkt serviceplan
Tjänster ingår ej Uppgraderingar till nya programvaruversioner
Garantisvarstid 3 dagar (inom specificerad plats och kriterier)
Tjänster ingår Prioriterad teknisk support och ett förebyggande underhållsbesök