Läs mer
Unity Lab Services™ Tech Direkt serviceplan för Thermo Scientific High Cap/Low Speed Centrifuge (golvgrupp 1)
Beskrivning
- Fortsätt servicesupport efter fabriksgarantin med förbättrad fjärrsupport och årligt förebyggande underhåll
- 3 arbetsdagars svarstid (kan variera beroende på plats) för korrigerande underhåll
- 15 % rabatt på fakturerbara priser för ingenjörsarbete och fabrikscertifierade reservdelar för korrigerande underhållsbesök på plats
- Ett schemalagt besök för förebyggande underhåll, inklusive ett förebyggande underhållskit (i tillämpliga fall)
- Prioriterad obegränsad tillgång till OEM-utbildade tekniska supportexperter som kan diagnostisera, undersöka och på distans lösa problem eller schemalägga besök på plats med de senaste digitala fjärrsupportverktygen
- Tillgång till kunskapsbas för onlinetjänster
- Reparationsgaranti för korrigerande underhåll under produktgarantins varaktighet eller 1 år beroende på vilken som är längre, enligt definitionen i avtalsvillkoren
- Instrumentprogramvara/firmwareuppdateringar ingår vid behov för att stödja ett förebyggande underhållsbesök
- Uppgraderingar till nya versioner av programvara ingår inte
- 10 % rabatt på tilläggstjänster inklusive ytterligare förebyggande underhållsbesök, kalibrering och kvalificeringstjänster
Specifikationer
Specifikationer
| Varaktighet | 1 Year |
| För användning med (utrustning) | High Cap/Low Speed Centrifuge (golvgrupp 1) |
| För användning med (applikation) | Support efter fabriksgaranti |
| Garanti och serviceerbjudande | Priority Technical Support, One Preventative Maintenance Visit |
| Inkluderar | 3 dagars svarstid (inom specificerad plats och kriterier), prioriterad teknisk support och ett förebyggande underhållsbesök |
| Produkttyp | Tech Direkt serviceplan |
| Tjänster ingår ej | Uppgraderingar till nya programvaruversioner |
| Garantisvarstid | 3 dagar (inom specificerad plats och kriterier) |
| Tjänster ingår | Prioriterad teknisk support och ett förebyggande underhållsbesök |