Läs mer
Unity Lab Services™ Tech Direkt serviceplan för Thermo Scientific Kylskåp& Frys (Ned till -40 °C)
Produktkod. 17270424
Change view
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Förpackningsstorlek
17270424 Varje
1 options
Produktkod. 17270424 Leverantör Unity Lab Services™ Leverantörsnummer TEDLRF
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Tech Direct Service Plan ger support efter fabriksgaranti. Inkluderar 3 dagars svarstid (inom specificerad plats och kriterier), prioriterad teknisk support och ett förebyggande underhållsbesök.
  • Fortsätt servicesupport efter fabriksgarantin med förbättrad fjärrsupport och årligt förebyggande underhåll
  • 3 arbetsdagars svarstid (kan variera beroende på plats) för korrigerande underhåll
  • 15 % rabatt på fakturerbara priser för ingenjörsarbete och fabrikscertifierade reservdelar för korrigerande underhållsbesök på plats
  • Ett schemalagt besök för förebyggande underhåll, inklusive ett förebyggande underhållskit (i tillämpliga fall)
  • Prioriterad obegränsad tillgång till OEM-utbildade tekniska supportexperter som kan diagnostisera, undersöka och på distans lösa problem eller schemalägga besök på plats med de senaste digitala fjärrsupportverktygen
  • Tillgång till kunskapsbas för onlinetjänster
  • Reparationsgaranti för korrigerande underhåll under produktgarantins varaktighet eller 1 år beroende på vilken som är längre, enligt definitionen i avtalsvillkoren
  • Instrumentprogramvara/firmwareuppdateringar ingår vid behov för att stödja ett förebyggande underhållsbesök
  • Uppgraderingar till nya versioner av programvara ingår inte
  • 10 % rabatt på tilläggstjänster inklusive ytterligare förebyggande underhållsbesök, kalibrering och kvalificeringstjänster
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Kylskåp och frysar (Ned till -40 °C)
För användning med (applikation) Support efter fabriksgaranti
Inkluderar 3 dagars svarstid (inom specificerad plats och kriterier), prioriterad teknisk support och ett förebyggande underhållsbesök
Produkttyp Tech Direkt serviceplan
Tjänster ingår ej Uppgraderingar till nya programvaruversioner
Garantisvarstid 3 dagar (inom specificerad plats och kriterier)
Tjänster ingår Prioriterad teknisk support och ett förebyggande underhållsbesök