Läs mer
Cole-Parmer™ Dri-Block™ Analoga blockvärmare
Antal block:
2
3
Temperaturområde (metriskt):
Omgivningstemperatur +5° till 100 °C
Omgivningstemperatur +5° till 200 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Precisionskonstruerade värmare med utmärkt temperaturnoggrannhet
- Mångsidigt utbud av utbytbara värmeblock fungerar med provrör och plattor i många storlekar
- Ta upp mindre lagringsutrymme - lätt och platt yta gör att enheter kan staplas när de inte används
- 230 VAC drift
- Kalibrerad vridknapp för temperaturinställning i steg om 2 °C
- Utmärkt stabilitet av± 0,05 °C vid 40 °C
- Inkluderar blockextraktionsverktyg och en nätsladd med brittisk och europeisk kontakt
- Idealisk för alla dina provuppvärmningskrav, eller för forskning eller allmänna kemiapplikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Temperaturområde (metriskt) | Omgivningstemperatur +5° till 100 °C |
| Typ | Torrbad/block |
| Uppvärmningshastighet | 30° till 100 °C på 18 minuter |
| Antal block | 2 |
| Temperaturstabilitet | Vid 40 °C± 0,05 °C; vid 100 °C± 0,1 °C |
| Garanti | 3 år |
| Mått (L x B x H) | 202 x 260 x 105 mm |
| Längd (metrisk) | 202 mm |
| Bredd (metrisk) | 260 mm |
| Höjd (metrisk) | 105 mm |
| Visa mer |