Läs mer
Cole-Parmer™ Dri-Block™ Analoga blockvärmare
Produktkod. p-8012846
Antal block:
2
3
Temperaturområde (metriskt):
Omgivningstemperatur +5° till 100 °C
Omgivningstemperatur +5° till 200 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11573789
Brand: Cole-Parmer™ 3662012
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa värmare som en torr, konstant temperaturkälla för olika laboratorie- och forskningsapplikationer. Alla modeller har oberoende indikatorlampor för att visa huvudströmmen, värmarens funktion och övertemperaturavstängning.
  • Precisionskonstruerade värmare med utmärkt temperaturnoggrannhet
  • Mångsidigt utbud av utbytbara värmeblock fungerar med provrör och plattor i många storlekar
  • Ta upp mindre lagringsutrymme - lätt och platt yta gör att enheter kan staplas när de inte används
  • 230 VAC drift
  • Kalibrerad vridknapp för temperaturinställning i steg om 2 °C
  • Utmärkt stabilitet av± 0,05 °C vid 40 °C
  • Inkluderar blockextraktionsverktyg och en nätsladd med brittisk och europeisk kontakt
  • Idealisk för alla dina provuppvärmningskrav, eller för forskning eller allmänna kemiapplikationer
Specifikationer
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur +5° till 100 °C
Typ Torrbad/block
Uppvärmningshastighet 30° till 100 °C på 18 minuter
Antal block 2
Temperaturstabilitet Vid 40 °C± 0,05 °C; vid 100 °C± 0,1 °C
Garanti 3 år
Mått (L x B x H) 202 x 260 x 105 mm
Längd (metrisk) 202 mm
Bredd (metrisk) 260 mm
Höjd (metrisk) 105 mm
Fraktvikt (metrisk) 4 kg
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz, 300 W
Spänning 230 V
Wattal 300 w
Frekvens 50/60 Hz