Läs mer
Techne™ Dri-Block™ värmare
Beskrivning
Precisionskonstruerad värmare med utmärkt temperaturnoggrannhet.
- Mångsidigt utbud av utbytbara värmeblock fungerar med provrör och plattor i många storlekar
- Ta upp mindre lagringsutrymme —lätt och platt yta gör att enheter kan staplas när de inte används
Specifikationer
Specifikationer
| Controllertyp | Digital; 200 °C |
| Temperaturområde (metriskt) | Omgivningstemperatur +5° till 200 °C |
| Typ | Torrblockvärmare |
| Antal block | 2 |
| Spänning | 230 V |