Läs mer
Techne™ Dri-Block™ Värmeblock i aluminium
Produktkod. 11563809
Antal platser:
6
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11563809
Brand: Techne™ 3662058
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Precisionskonstruerade värmeblock i aluminium ger utmärkt temperaturnoggrannhet
  • Mångsidigt utbud av utbytbara värmeblock fungerar med provrör och plattor i många storlekar
  • Värmare säljs separat
Specifikationer
Beskrivning Koniska brunnar
Material Anodiserad aluminium
Antal platser 6
Typ Dri-Block™ Infoga
Depth (engelska) Tja 1,89 tum
Djup (metriskt) Tja 48 mm
Diameter (engelska) Tja 0,98 tum
Diameter (metrisk) Well 25 mm