Läs mer
Cole-Parmer™ CB-200D Blockkylare/värmare
Underhåll biologiska prover säkert med CB-200D Block Chiller/Heater.
Brand:  Cole-Parmer™ 36620-17
Produktkod. 11904248
  • 17325.00 SEK / Varje
Equipment End of Year Sale
Använd kampanjkoden 24121 i kassan
Visa tillgängliga kampanjer
Bara null kvar
Beräknad leverans: 19-09-2025
Beskrivning
  • Designad för att hålla biologiska prover säkert mellan 4 och 37 °C
  • Larmet ljuder när den inställda temperaturen uppnås och förfluten tid slutar
  • Femsiffrig LED-display kan ställas in för båda° C eller° F
  • 30 min. Nedkylningstid till 4 °C
  • Välj från ett brett utbud av utbytbara aluminiumblockinsatser
  • 3 års garanti
  • Tidigare artikelnummer FBLOCKICE
Denna bänkblockkylare/värmare är idealisk för att inkubera provrör vid temperaturer från 32 till 104 F (°0 till 40 °C). De Isotemp™ temperaturkontroll säkerställer att allt innehåll hålls vid en jämn temperatur, vare sig det är kallt eller varmt. Inbyggd nedräknings-/uppräkningstimer med ljudlarm gör att upp till nio dagar kan programmeras och startar inte förrän en stabil temperatur har uppnåtts.
Använd med Dri-Block™ aluminiuminsatser för att bibehålla temperaturstabilitet± 0,2 °C. Enheten rymmer två enkelbreddsinsatser eller en dubbelbreddsinsats. Ett mörkt plastlock skyddar ljuskänsliga reagenser samt hjälper till att hålla provets temperatur.
Observera: Från och med juni 2022 är Techne Kyl-/värmeblock Modellnummer FBLOCKICE har nu bytt namn Cole-Parmer under modellnummer CB-200D. Samma fantastiska funktioner och specifikationer, med ett nytt och förbättrat utseende.
Specifikationer
Specifikationer
Aluminiumblock
Block
7,5 tum
9,4 tum
8,9 tum
6.6 lb.
100/230 V, 50/60 Hz
50/60 Hz
0 °C till 40 °C
190 x 240 x 225 mm
190 mm
240 mm
225 mm
3 kg
100/230 V
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Se tillbehörsprodukter
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Cole-Parmer™ CB-200D Blockkylare/värmare > CB-200D Blockkylare/värmare; Temperaturområde: 0 till 40 °C