Läs mer
Cole-Parmer™ Hybridiseringsrör av glas med tryck på ändlock
Produktkod. 11583839
Change view
Längd (metrisk):
220 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11583839 220 mm Varje
1 options
Produktkod. 11583839 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 3945511
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3120.00 SEK
    2929.61 SEK / Paket med 1
    Save 190.39 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 26-11-2026
Komplettera dina hybridiseringsinkubationssystem med detta glashybridiseringsrör med Push on End Cap.
  • Utöka dina möjligheter Cole Parmer Hybridiseringsinkubatorer i HI-200-serien med vår samling av valfria tillbehör.
  • Denna samling innehåller ett urval av gungplattformar, hybridiseringsrör i olika storlekar och rörhållare med klämmor.
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 80 mm
För användning med (utrustning) HI-200D hybridiseringsinkubatorer
Inkluderar Tryck på ändlocket
Längd (engelska) 8,7 tum
Förpackning 1 st.
Förslutningstyp Push-on ändlock
Längd (metrisk) 220 mm
Material Borsilikatglas
Produkttyp Hybridiseringsrör