Läs mer
Cole-Parmer™ HI-200-seriens hybridiseringsinkubatortillbehör, rör
Beskrivning
- Rör och andra tillbehör kan rymmas samtidigt för flera användningsområden.
- Låg sondvolym, även med stora glasrör.
- Rotation och design säkerställer att så låga volymer som 5 ml kan användas och återvinnas.
- Unika inslitsrör med rörrotationshastighet på 0 till 20 rpm är styrbara för att passa din applikation.
- Radioaktivt säker (skyddande hölje och droppfri rördesign minimerar risken för användaren).
- Tjockt borosilikatglas ger hållbarhet.
- Droppfri, säker och bekväm enkel hälldesign.
- O-ringstätade ändlock säkerställer inget läckage.
- Escape gängade skruvlock erbjuder enkel öppning utan vakuumproblem.
- Rörenheter har adaptrar för att hålla flera små glasrör för ökad kapacitet.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 80 mm |
| För användning med (utrustning) | HB-1D Hybridizer |
| Längd (engelska) | 9,44 tum |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Längd (metrisk) | 240 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Produkttyp | Hybridiseringsrör |