Läs mer
Cole-Parmer™ HI-200-seriens hybridiseringsinkubatortillbehör, rör
Produktkod. p-195297
Längd (metrisk):
220 mm
240 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
44 mm
80 mm
För användning med (utrustning):
HB-1D Hybridizer
HB-3D Hybrigen
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12132080
Brand: Cole-Parmer™ 3945514
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hybridiseringsinkubatorrör i HI-200-serien är mångsidiga och finns tillgängliga i flera rörformat; blanda och matcha storlekar inom ett instrument för att tillgodose olika genomströmningar, användare och applikationer. Hybridiseringsrör av glas minskar volymerna, förenklar tvättningen och förbättrar signalerna.
  • Rör och andra tillbehör kan rymmas samtidigt för flera användningsområden.
  • Låg sondvolym, även med stora glasrör.
  • Rotation och design säkerställer att så låga volymer som 5 ml kan användas och återvinnas.
  • Unika inslitsrör med rörrotationshastighet på 0 till 20 rpm är styrbara för att passa din applikation.
  • Radioaktivt säker (skyddande hölje och droppfri rördesign minimerar risken för användaren).
  • Tjockt borosilikatglas ger hållbarhet.
  • Droppfri, säker och bekväm enkel hälldesign.
  • O-ringstätade ändlock säkerställer inget läckage.
  • Escape gängade skruvlock erbjuder enkel öppning utan vakuumproblem.
  • Rörenheter har adaptrar för att hålla flera små glasrör för ökad kapacitet.
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 44 mm
För användning med (utrustning) HB-1D Hybridizer
Längd (engelska) 8,66 tum.
Förslutningstyp Skruvlock
Längd (metrisk) 220 mm
Material Borsilikatglas
Produkttyp Hybridiseringsrör