Läs mer
Cole-Parmer™ CB-200D-IB elektronisk ishink
Beskrivning
- Vattenfritt, —inga mer våtsmältande is eller flytande provrör
- Keramiskt belagda pärlor håller en °temperatur på 4 C under hela arbetsdagen
- Rymmer cirka 60 x 1,5 ml mikrorör
- 3 års garanti
- Tidigare artikelnummer FNOICE
Använd den elektroniska ishinken för att hålla dina tuber rena och torra medan du inkuberar vid låga omgivningstemperaturer under långa perioder. En avtagbar hink är fylld med keramiskt belagda pärlor som kan hålla en konstant temperatur och stödja provrören. För att spara tid kan hinken med pärlor inkuberas i kylen över natten och sättas in i enheten före användning. Återanvändbara pärlor kan autoklaveras vid 273 °F (134 °C).
En temperaturkontroll säkerställer att allt innehåll i ishinken hålls vid en jämn temperatur, vare sig den är kall eller varm. Ett mörkt plastlock hjälper till att hålla en konstant temperatur och skyddar ljuskänsliga prover. Visa den aktuella temperaturen på en femsiffrig orange LED-display i antingen° C eller° F.
Observera: Från och med juni 2022 är Techne Elektronisk ishink Modellnummer FNOICE har nu bytt namn Cole-Parmer under modellnummer CB-200D-IB. Samma fantastiska funktioner och specifikationer, med ett nytt och förbättrat utseende.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Ice Bucket Provkylare |
| Temperaturområde | 0 °C till 40 °C |
| Temperaturupplösning | 0,1 °C |
| Isolering | Keramiskt belagda pärlor |
| Visa | Orange LED |
| För användning med (applikation) | Kylning av prover eller reagenser under hela arbetsdagen |
| För användning med (utrustning) | Mikrorör |
| Inkluderar | Aluminiumhink, påse med keramiskt belagda pärlor, mörkt plastlock och nätsladd. |
| Mått (L x B x H) Exteriör | 190 x 240 x 225 mm |
| Höjd (engelska) Exteriör | 8,9 tum |
| Visa mer |