Läs mer
Cole-Parmer™ WBU-200-serien ouppvärmt vattenbad
Produktkod. 12707929
Kapacitet (metrisk):
8 l
12 l
18 l
26 l
48 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12707929
Brand: Cole-Parmer™ 1610189
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Detta ouppvärmda vattenbad i WBU-200-serien har en korrosionsbeständig insida i rostfritt stål för enkel rengöring.
  • Tillverkad av slitstarkt rostfritt stål.
  • Robust stänksäkert fodral.
  • Integrerat bärhandtag för ökad säkerhet.
  • Designad för att användas med en clip-on Tempette eller Tempunit™ termoregulator (säljs separat), dessa vattenbad har bärhandtag för ökad säkerhet.
  • Alla vattenbad har ytterhöljen i emaljerad stålplåt och levereras med bryggmonteringsplatta för att hålla termoregulatorn.
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 6,9 gal.
Kammarmaterial Rostfritt stål
Beskrivning Vattenbad
Kapacitet (metrisk) 26 l
För användning med (utrustning) Clip-on Tempette
Typ Ouppvärmt vattenbad
Värmekapacitet 26 till 20,5 L
Material Rostfritt stål
Temperatur (metrisk) Max 200 °C
Längd (metrisk) 530 mm
Längd (metrisk) Interiör 505 mm
Bredd (metrisk) 325 mm
Bredd (metrisk) Interiör 300 mm
Höjd (engelska) 8,7 tum
Höjd (engelska) Interiör 7,9 tum
Höjd (metrisk) 222 mm
Höjd (metrisk) interiör 200 mm
Djup (engelska) 2,6 tum
Djup (metriskt) 65 mm
Vikt (metrisk) 9.5 kg