Läs mer
Cole-Parmer™ WBU-200-serien ouppvärmt vattenbad
Produktkod. 12797919
Change view
Kapacitet (metrisk):
8 l
12 l
18 l
26 l
48 l
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12797919 18 l Varje
11513779 12 l Varje
12707929 26 l Varje
12717929 48 l Varje
12777919 8 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12797919 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 1611201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7830.00 SEK
    7369.96 SEK / Paket med 1
    Save 460.04 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-12-2026
Detta ouppvärmda vattenbad i WBU-200-serien har en korrosionsbeständig insida i rostfritt stål för enkel rengöring.
  • Tillverkad av slitstarkt rostfritt stål.
  • Robust stänksäkert fodral.
  • Integrerat bärhandtag för ökad säkerhet.
  • Designad för att användas med en clip-on Tempette eller Tempunit™ termoregulator (säljs separat), dessa vattenbad har bärhandtag för ökad säkerhet.
  • Alla vattenbad har ytterhöljen i emaljerad stålplåt och levereras med bryggmonteringsplatta för att hålla termoregulatorn.
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 4,8 gal.
Kammarmaterial Rostfritt stål
Beskrivning Vattenbad
Kapacitet (metrisk) 18 l
För användning med (utrustning) Clip-on Tempette
Typ Ouppvärmt vattenbad
Material Rostfritt stål
Temperatur (metrisk) Max 200 °C
Längd (metrisk) 530 mm
Längd (metrisk) Interiör 505 mm
Bredd (metrisk) 325 mm
Bredd (metrisk) Interiör 300 mm
Höjd (engelska) 6,8 tum
Höjd (engelska) Interiör 5,9 tum
Höjd (metrisk) 172 mm
Höjd (metrisk) interiör 150 mm
Djup (engelska) 2,6 tum
Djup (metriskt) 65 mm
Vikt (metrisk) 7.5 kg