Läs mer
Cole-Parmer™ MP-400D Stuart Hög temperatur, högupplöst digital smältpunktsapparat; 115/230 VAC
Produktkod. 11426638
Change view
Visningstyp:
Bakgrundsbelyst LCD
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Visningstyp Förpackningsstorlek
11426638 Bakgrundsbelyst LCD Varje
1 options
Produktkod. 11426638 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0301149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29735.00 SEK
    26631.41 SEK / Paket med 1
    Save 3103.59 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 26-11-2026
Mät tre smältpunkter digitalt samtidigt
Har patenterad head-up-display
  • Var mer produktiv —testa tre prover samtidigt
  • Maximal temperatur på 400 °C med 0,1° upplösning
  • Variabel ramphastighet mellan 0,5 och 10 °C i steg °om 0,1 C efter inledande uppvärmning
  • Se enkelt smältan via förstoringslins med inbyggd belysning
  • Spela in upp till åtta händelser för varje prov med tidsdatumstämpel
  • Tvåstegs huvudjustering ger användarkomfort
  • Dubbelspänningsdrift för universell användning
  • 3 års garanti
Välj, mät och visa temperaturen digitalt, för att säkerställa noggrannhet och undvika behovet av en glastermometer. Testa tre prover samtidigt, se smältan via en förstoringslins med inbyggd belysning. Ställ in en platåtemperatur för —initial uppvärmning oövervakad uppvärmningstid frigör användaren tills platåtemperaturen uppnås. Uppvärmningshastigheten fortsätter långsamt mellan 0,5 och °10 C efter uppvärmningen och når långsamt smälttemperaturen för större noggrannhet.
Spara och återkalla upp till sju temperaturer per rör på skärmen. Smältpunktsapparater registrerar upp till åtta händelser per provrör med tids- och datumstämpel. Använd 5-stifts mini-DIN-uttaget för att ansluta till en skrivare (beställ separat). Justera visningshuvudet på två sätt för bättre visning och användarkomfort. Huvudet kan flyttas framåt/bakåt samt lutas upp till 126° . Ett praktiskt kapillärförvaringsfack levereras med en kapillärskärare av glas. Full tillgång till blocket möjliggör enkel rengöring. Observera: Från och med juni 2022 är Stuart Digital smältpunktsapparat Modellnummer SMP30 har nu bytt namn Cole-Parmer under modellnummer MP-400D. Samma fantastiska funktioner och specifikationer, med ett nytt och förbättrat utseende.
Specifikationer
Produkttyp Avancerad smältpunktsapparat
Spänning 120/230 V
Mått (L x B x H) 325 x 200 x 170 mm
Visningstyp Bakgrundsbelyst LCD
Elektriska krav 120/230 V, 50/60 Hz
För användning med (utrustning) Upp till tre 2,0 mm dia. kapillärrörsprover
Höjd (engelska) 6,7 tum
Höjd (metrisk) 170 mm
Inkluderar Skrivare
Längd (engelska) 12,8 tum.
Längd (metrisk) 325 mm
Modell MP-400D
Temperaturområde (engelska) Ambient till 752 °F
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur till 400 °C
Vikt (metrisk) 3.6 kg
Bredd (engelska) 7,9 tum
Bredd (metrisk) 200 mm
Frekvens 50/60 Hz