Läs mer
Cole-Parmer™ Essentials Cellodlingsflaska för BS-200-seriens cellkulturomrörningssystem
Produktkod. 11553779
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11553779
Brand: Cole-Parmer™ Essentials 2183730
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna cellodlingskolv är en komplett odlingskärl, —omrörarstav och lock för användning —med biologiska omrörare.
  • Helt förseglat kärl är idealiskt för patogena material
Kulturkärl kommer kalibrerade och har två sidoportar och en central påfyllningsport. Alla delar av odlingskärlet kan autoklaveras vid 121 °C och 15 psi i 30 minuter. Silikoninkapslade rörstavar minskar möjligheten att celler fäster på och växer på ytan.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (engelska) 8,1 tum
Höjd (metrisk) 205 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Yttre 100 mm