Läs mer
Cole-Parmer™ Essentials Cellodlingsflaska för BS-200-seriens cellkulturomrörningssystem
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Helt förseglat kärl är idealiskt för patogena material
Kulturkärl kommer kalibrerade och har två sidoportar och en central påfyllningsport. Alla delar av odlingskärlet kan autoklaveras vid 121 °C och 15 psi i 30 minuter. Silikoninkapslade rörstavar minskar möjligheten att celler fäster på och växer på ytan.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (engelska) | 6,7 tum |
| Höjd (metrisk) | 170 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Yttre | 80 mm |