Läs mer
Teknisk buffert pH 11,00, Mettler Toledo™
Description
- pH 11,0
Specifications
Specifications
| Beskrivning | Teknisk buffert pH 11,00, 6 x 250 ml |
| pH | 11 |
| Kvantitet | 6 x 250 mL |
| Lösningstyp | Buffert |
| Förpackning | 6x 250 mL |
Safety and Handling
Product Identifier
- Mettler-Toledo technical buffer, pH 11.00, 6x250 mL
- Varning
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: diisopropylamine