Läs mer
Teknisk buffert pH 2, Mettler Toledo™
Produktkod. 12601306
Change view
Kvantitet:
6 x 250 mL
Förpackningsstorlek:
1500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12601306 6 x 250 mL 1500ml
1 options
Produktkod. 12601306 Leverantör Mettler Toledo Online Leverantörsnummer 51350016
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Spårbar till de primära standarderna för referensmaterial som valts av NIST .
  • pH 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Teknisk buffert pH 2,00, 6 x 250 ml
pH 2
Kvantitet 6 x 250 mL
Lösningstyp Buffert
Förpackning 6x 250 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Technical buffer pH 2.00
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid anhydrous, Hydrogen chlorideanhydrous