Läs mer
Teknisk buffert för pH DKD-certifierad pH 7,00, METTLER TOLEDO™
Produktkod. 10711955
Change view
Kvantitet:
250 mL
Förpackning:
1 Varje
6x 250 mL
Förpackningsstorlek:
1500ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10711955 250 mL 6x 250 mL 1500ml
10709883 250 mL 1 Varje 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10711955 Leverantör Mettler Toledo Online Leverantörsnummer 51350044
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1425.00 SEK
    1146.17 SEK / 1500ml
    Save 278.83 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
DKD (Deutscher Kalibrierdienst, German Calibrier Service) certifierade buffertar är den perfekta produkten för reglerade industrier.
  • pH 7,00
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Certifierad buffert pH 7,00, 6 x 250 ml
pH 7.00
Kvantitet 250 mL
Förpackning 6x 250 mL