Läs mer
Teknisk buffertlösning pH 4,01, Mettler Toledo™
Produktkod. 12611306
Change view
Kvantitet:
6 x 250 mL
Förpackningsstorlek:
1500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12611306 6 x 250 mL 1500ml
1 options
Produktkod. 12611306 Leverantör Mettler Toledo Online Leverantörsnummer 51350018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1355.07 SEK
    1034.94 SEK / 1500ml
    Save 320.13 SEK
    23% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Kalibrera pH-sensorer med pålitliga, allsidiga pH-buffertar. Mettler Toledo Teknisk pH-buffertlösning finns i praktiska flaskor med etiketter utan krångel. Sexpack ger större kvantiteter för bekväma, ekonomiska förråd.
pH-elektroder måste kalibreras regelbundet; minst en gång om dagen före mätningar och efter varje rengöring, regenerering eller långtidsförvaring. Kalibreringen justerar lutning och offset för en elektrod till deras verkliga värden. Eftersom en elektrod kännetecknas av både sin lutning och sin offset, är det tillrådligt att göra minst en tvåpunktskalibrering för tillförlitliga mätningar och bättre precision. Det är viktigt att mätningarna ligger inom kalibreringsområdet.
Den internationellt erkända pH-skalan är baserad på standardreferensmaterial (SRM ) vald av NIST (National Institute of Standards and Technology, USA ). Dessa buffertlösningar är spårbara till dessa primära standarder. Kvalitetskontrollcertifikatet, som finns för varje flaska och dospåse, garanterar angivna värden och spårbarhet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 100 °C
Färg Rött
Analyscertifikat Tillhandahållet
Densitet 1g/cm3
Beskrivning Teknisk buffert pH 4,01, 6 x 250 ml
pH 4.01
Fysisk form Vätska
Kvantitet 6 x 250 mL
Formulering Kaliumväteftalat
Förpackning 6x 250 mL
Spårbarhet till NIST Spårbar till NIST
Löslighetsinformation Helt blandbar i vatten